Få mere at vide
Quickfit™ Vejeflasker med slebet glasprop
Artikelnummer. 12461041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 mL
10 mL
20 mL
25 mL
40 mL
60 mL
100 mL
Form:
Høj
Squat
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Form unitSize
12461041 100 mL Høj Hver
12401041 8 mL Høj Hver
12628650 10 mL Squat Hver
12411041 20 mL Høj Hver
12451041 20 mL Squat Hver
12421041 25 mL Høj Hver
12431041 40 mL Høj Hver
12441041 60 mL Høj Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12461041 Leverandør Pyrex Leverandørnr. WB50/80
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk inert Pyrex™ Borosilikatglas og overholder DIN 12605. Quickfit™ Vejeflasker med slebet glasprop fås i en række forskellige kapaciteter med valg af squat- eller højformede flasker.
  • Overholder DIN 12605
  • Kemisk inert Pyrex™ Borosilikatglas
  • Letvægtskonstruktion med slebne glaspropper
  • Vælg mellem squat eller høj form flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Form Høj
Inkluderer Slidt glasprop
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN 12605
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 80 mm
Lukningsmateriale Slibeglas
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Prop