Få mere at vide
Quickfit™ Vejeflasker med slebet glasprop
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk inert Pyrex™ Borosilikatglas og overholder DIN 12605. Quickfit™ Vejeflasker med slebet glasprop fås i en række forskellige kapaciteter med valg af squat- eller højformede flasker.
- Overholder DIN 12605
- Kemisk inert Pyrex™ Borosilikatglas
- Letvægtskonstruktion med slebne glaspropper
- Vælg mellem squat eller høj form flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Form | Høj |
| Inkluderer | Slidt glasprop |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN 12605 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Lukningsmateriale | Slibeglas |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Lukketype | Prop |