Få mere at vide
Quickfit™ Kromatografisøjle med Rotaflo™ Stophane
Længde (metrisk):
500 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kromatografisøjle |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 30 mm |
| Type | Kolonne |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Pyrex™ Borosilikatglas |
| Konnektortyper | 29/32 Stikkontakt |
| Inkluderer | GP Rotaflo™ 6 mm boring stophane |