Få mere at vide
Quickfit™ Sekskantet hulblæst glasprop
Artikelnummer. p-8002674
Standard konusled:
10/19
14/23
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12421788
Brand: Quickfit TRF691
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideelt egnet til brug med målekolber.
  • Den nederste lukkede ende af proppen har ''drypspids'' for at sikre, at vedhæftet væske returneres til kolben
  • Sekskantet hoved forhindrer proppen i at rulle og giver et godt greb
  • Fladt hoved gør det muligt at stille proppen på enden, hvilket forhindrer forurening af jordoverfladen
  • Hulblæst for at reducere vægten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Målekolber
Standard konusled 10/19
Materiale Glas
Produkttype Hul prop