Få mere at vide
Quickfit™ Sekskantet hulblæst glasprop
Beskrivelse
Ideelt egnet til brug med målekolber.
- Den nederste lukkede ende af proppen har ''drypspids'' for at sikre, at vedhæftet væske returneres til kolben
- Sekskantet hoved forhindrer proppen i at rulle og giver et godt greb
- Fladt hoved gør det muligt at stille proppen på enden, hvilket forhindrer forurening af jordoverfladen
- Hulblæst for at reducere vægten
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Målekolber |
| Standard konusled | 14/23 |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Hul prop |