Få mere at vide
Quickfit™ Sekskantet hulblæst glasprop
Artikelnummer. 12491788
Standard konusled:
14/23
19/10
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12491788
Brand: Quickfit TRF699
Ideelt egnet til brug med målekolber.
  • Lower closed end of stopper features drip-tip to ensure adhered liquid is returned to flask
  • Hexagonal head prevents stopper from rolling and provides good grip
  • Flat head allows stopper to be stood on end, thus preventing contamination of ground surface
  • Hollow-blown to reduce weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Volumetric flasks
Mængde 5/Pk.
Standard konusled 45/40
Materiale Borosilicate Glass