Få mere at vide
Quickfit™ Sekskantet hulblæst glasprop
Artikelnummer. 12421788
Skift visning
Standard konusled:
14/23
19/10
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled unitSize
12421788 19/10 Pakke med 10
13160063 14/23 Pakke med 10
12491788 45/40 Pakke med 5
12481788 NS 34/35 Pakke med 5
12471788 NS 29/32 Pakke med 10
12461788 NS 24/29 Pakke med 10
11339093 NS 7/16 Pakke med 10
12451788 NS 19/26 Pakke med 10
13150063 NS 12/21 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12421788 Leverandør Quickfit Leverandørnr. TRF691
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideelt egnet til brug med målekolber.
  • Den nederste lukkede ende af proppen har ''drypspids'' for at sikre, at vedhæftet væske returneres til kolben
  • Sekskantet hoved forhindrer proppen i at rulle og giver et godt greb
  • Fladt hoved gør det muligt at stille proppen på enden, hvilket forhindrer forurening af jordoverfladen
  • Hulblæst for at reducere vægten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Målekolber
Standard konusled 19/10
Materiale Glas
Produkttype Hul prop