Få mere at vide
Quickfit™ Varmeelement
Artikelnummer. 15888756
Spænding:
220 V
230 V
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15888756
Brand: Scilabware QWSH4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quickfit™ Varmeelement er en reservedel til brug med QSW4 Series Water Still.
  • Forkromet varmeelement
  • Inkluderer 2 uafhængige genindstillelige termostater
  • Beskyt destillationsapparatet i tilfælde af vandforsyningssvigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer 2 termostater
Materiale Forkromet
Spænding 230 V
Watt 3 kW
Til brug med (udstyr) QWS4 Series Vandstilling
Type Varmeelement