Få mere at vide
Quickfit™ Glasomrørerkirtel
Standard konusled:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Holder et vakuum ned til 0,1 torr (13,3 Pa)
- Indeholder parallelslebet glasmuffe med kop til at modtage et passende smøremiddel
- Leveres komplet med skruelåg gummiringe og PTFE skive
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Quickfit™ kolber og beholdere |
| Til brug med (applikation) | Til indføring af omrørerpadler i Quickfit™ kolber og beholdere |
| Inkluderer | Skruehætte, gummiringe og PTFE skiver |
| Standard konusled | 19/26 |