Få mere at vide
Quickfit™ Glasomrørerkirtel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard konusled:
19/26
24/29
29/32
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 5
Beschreibung
- Holder et vakuum ned til 0,1 torr (13,3 Pa)
- Indeholder parallelslebet glasmuffe med kop til at modtage et passende smøremiddel
- Leveres komplet med skruelåg gummiringe og PTFE skive
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med (udstyr) | Quickfit™ kolber og beholdere |
| Til brug med (applikation) | Til indføring af omrørerpadler i Quickfit™ kolber og beholdere |
| Inkluderer | Skruehætte, gummiringe og PTFE skiver |
| Standard konusled | 19/26 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur