Få mere at vide
Quickfit™ Skaftanker i glas
Artikelnummer. 15597980
Skift visning
Længde (metrisk):
450 mm
600 mm
750 mm
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
11 mm
Højde (metrisk) klinge:
90 mm
135 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) aksel Højde (metrisk) klinge unitSize
15597980 450 mm 6 mm 90 mm Pakke med 5
15507990 600 mm 6 mm 135 mm Pakke med 5
15517990 750 mm 11 mm 135 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15597980 Leverandør Quickfit Leverandørnr. ST1/5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug med Quickfit™ bredhalsede reaktionsflasker FR:F-serien.
  • Designet til lavhastighedsdrift
  • Ideel til brug med Quickfit™ bredhalsede reaktionsflasker FR:F-serien
  • Paddle følger nøje konturen af kolbevæggene
  • Nyttigt, hvor der er sandsynlighed for opbygning af fast materiale på væggene
  • Den mindste halsstørrelse, der kræves til omrøreren, er 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Til brug med (udstyr) Quickfit™ bredhalsede reaktionsflasker FR:F-serien
Til brug med (applikation) Til drift med lav hastighed
Højde (metrisk) klinge 90 mm
Længde (metrisk) 450 mm
Type Omrørerakselanker
Materiale Borosilikatglas