Få mere at vide
Quickfit™ Glasfuger
Artikelnummer. 15577980
Ledstørrelse:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
Tykkelse (metrisk) væg:
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
3,2 mm
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 15577980
Brand: Quickfit SRB60UB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med minimum skaftlængde på 100 mm
  • Umærkede slebne glasfatninger
  • Fri for keramiske mærker
  • Undgår problemer med badge-forkulning ved høje temperaturer, der kan give et rodet udseende
  • Højkvalitets samlinger fremstillet med en nøjagtighed, der overgår kravene til ISO 383
  • Nøjagtig tilspidsning og fin overfladefinish reducerer muligheden for sammenfald eller lækage
  • Med rund profilperle på toppen af fatningen for ekstra mekanisk styrke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Varebeskrivelse 71,5 mm (skaftdiameter), 55 mm (boring)
Type Glasmuffe
Ledstørrelse 60/46
Tykkelse (metrisk) væg 3,2 mm