Få mere at vide
Quickfit™ Glasfuger
Artikelnummer. 12603072
Ledstørrelse:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
Tykkelse (metrisk) væg:
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
3,2 mm
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 12603072
Brand: Quickfit SRB7UB
Fremstillet med minimum skaftlængde på 100 mm
  • Unbadged ground glass sockets
  • Free from any ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures that can give untidy appearance
  • High quality joints manufactured to accuracy that surpasses requirements of ISO 383
  • Accurate taper and fine surface finish reduce possibility of joint seizure or leakage
  • With round profile bead on top of socket for extra mechanical strength
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 stk./pakke
Type Glass joint socket
Ledstørrelse 16/7
Tykkelse (engelsk) Væg 0.05 in.
Tykkelse (metrisk) væg 1,5 mm
Materiale Borosilicate Glass