Få mere at vide
Quickfit™ Glasfuger
Ledstørrelse:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
Tykkelse (metrisk) væg:
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
3,2 mm
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Fremstillet med minimum skaftlængde på 100 mm
- Umærkede slebne glasfatninger
- Fri for keramiske mærker
- Undgår problemer med badge-forkulning ved høje temperaturer, der kan give et rodet udseende
- Højkvalitets samlinger fremstillet med en nøjagtighed, der overgår kravene til ISO 383
- Nøjagtig tilspidsning og fin overfladefinish reducerer muligheden for sammenfald eller lækage
- Med rund profilperle på toppen af fatningen for ekstra mekanisk styrke
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Type | Glasmuffe |
| Ledstørrelse | 19/10 |
| Tykkelse (engelsk) Væg | 0,05 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1,5 mm |