Få mere at vide
Quickfit™ Glastragt med Rotaflo™ Stophane og PTFE nøgle
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
Stophane:
3 mm boring
6 mm boring
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Complies to ISO 4800, Type 3
- Funnel stem with ground-glass cone for easy incorporation into the sockets of Quickfit™ flasks and vessels.
- Fitted with GP Rotaflo™ stopcock with PTFE key
- No lubrication required
- No contaminating greases
- No seizure with caustic solutions
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Pyrex Glass, Borosilicate Glass |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Inkluderer | GP Rotaflo™ stopcock with PTFE key, cone |
| Stophane | 6 mm boring |
| Produkttype | Dropping funnel |