Få mere at vide
Quickfit™ Glastragt med Rotaflo™ Stophane og PTFE nøgle
Artikelnummer. 12050073
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
Stophane:
3 mm boring
6 mm boring
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Keglestørrelse Stophane unitSize
12050073 100 ml 14/23 3 mm boring Hver
12060073 100 ml 19/26 3 mm boring Hver
11371875 50 ml 14/23 3 mm boring Hver
12070073 250 ml 19/26 3 mm boring Hver
15527790 500 ml 19/26 6 mm boring Pakke med 5
15547790 1000 ml 19/26 6 mm boring Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12050073 Leverandør Quickfit Leverandørnr. D1/21GP
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Monteret med GP Rotaflo™ stophane med PTFE nøgle. Quickfit™ Glastragt med Rotaflo™ Stophane og PTFE-nøgle kræver ikke smøring eller forurenende fedt og sætter sig ikke sammen med kaustiske opløsninger. Overholder ISO 4800 Type 3 standarder.
  • Overholder ISO 4800, Type 3
  • Tragtstamme med slebet glaskegle for nem indbygning i fatningerne på Quickfit™ kolber og beholdere.
  • Monteret med GP Rotaflo™ stophane med PTFE nøgle
    - Ingen smøring nødvendig
    - Ingen forurenende fedtstoffer
    - Ingen anfald med kaustiske opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Keglestørrelse 14/23
Inkluderer GP Rotaflo™ stophane med PTFE nøgle, kegle
Stophane 3 mm boring
Produkttype Dropper tragt