Få mere at vide
Quickfit™ Glastragt med Rotaflo™ Stophane og åben top
Artikelnummer. 15567790
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15567790 50 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15567790 Leverandør Quickfit Leverandørnr. D3/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4819.50 DKK
    4185.49 DKK / Pakke med 5
    Spare 634.01 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Muliggør nem montering til toppen af Quickfit™ kromatografisøjler osv., hvor fremspringende stilk ville være uønsket.
  • Overholder ISO 4800, Type 3
  • Med stilk inde i keglen
  • GP Rotaflo™ stophane med PTFE nøgle for fedtfri ydeevne
  • Med åben top i stedet for fatning for nem tilføjelse af løsninger
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 28mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Keglestørrelse 19/26
Inkluderer GP Rotaflo™ stophane, PTFE nøgle
Produkttype Dropper tragt