Få mere at vide
Quickfit™ Konisk glastragt med glassintret skive
Diameter (metrisk) skive:
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Quickfit™ Konisk glastragt med glassintret skive er modstandsdygtig over for de fleste ætsende reagenser såsom ammoniak og svovlsyre. Konisk form med sintrede glasskive eliminerer behovet for filterpapir. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
- Konisk form med glassintret skive
- Modstandsdygtig over for de fleste ætsende reagenser - Ammoniak, svovlsyre osv
- Med integreret slebet glaskegle på stilken til tilslutning til Quickfit™ Büchner kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Til brug med (applikation) | Til tilslutning til Quickfit™ Buchner kolber |
| Diameter (metrisk) skive | 20 mm |
| Inkluderer | Skive af sintret glas |
| Porøsitet | 3 |
| Porestørrelse | 16 til 40 μm |
| Produkttype | Filtertragt |