Få mere at vide
Quickfit™ Konisk glastragt med glassintret skive
Artikelnummer. 12018483
Diameter (metrisk) skive:
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12018483
Brand: Quickfit SF4B32
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. Quickfit™ Konisk glastragt med glassintret skive er modstandsdygtig over for de fleste ætsende reagenser såsom ammoniak og svovlsyre. Konisk form med sintrede glasskive eliminerer behovet for filterpapir. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
  • Konisk form med glassintret skive
  • Modstandsdygtig over for de fleste ætsende reagenser - Ammoniak, svovlsyre osv
  • Med integreret slebet glaskegle på stilken til tilslutning til Quickfit™ Büchner kolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 19/26
Til brug med (applikation) Til tilslutning til Quickfit™ Buchner kolber
Diameter (metrisk) skive 30 mm
Inkluderer Skive af sintret glas
Porøsitet 3
Porestørrelse 16 til 40 μm
Produkttype Filtertragt