Få mere at vide
Quickfit™ Glas Büchner-tragt med glassintret skive
Kapacitet (metrisk):
125 ml
500 ml
Diameter (metrisk) skive:
55 mm
95 mm
Keglestørrelse:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Anvendes i stedet for konventionelt filterpapir, der ville blive ødelagt af syrer og baser. Quickfit™ Glas Büchner-tragt med sintret glasskive er fremstillet af kemikaliebestandigt borosilikatglas. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
- Büchner funnel with glass sintered disc
- Borosilicate glass construction for high resistance to chemical attack
- Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
- Integral ground glass cone on stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks etc
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Keglestørrelse | 29/32 |
| Til brug med (applikation) | Bases or acids that can destroy conventional filter papers |
| Diameter (metrisk) skive | 55 mm |
| Inkluderer | Sintered glass disc, ground glass cone |
| Porøsitet | 3 |
| Porestørrelse | 16 to 40μm |
| Produkttype | Buchner filter funnel |