Få mere at vide
Quickfit™ Glas Büchner-tragt med glassintret skive
Artikelnummer. 12425386
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
500 ml
Diameter (metrisk) skive:
55 mm
95 mm
Keglestørrelse:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) skive Keglestørrelse unitSize
12425386 125 ml 55 mm 19/26 Hver
12098473 125 ml 55 mm 24/29 Hver
12008483 500 ml 95 mm 24/29 Hver
15567960 125 ml 55 mm 29/32 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12425386 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SF3A32
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i stedet for konventionelt filterpapir, der ville blive ødelagt af syrer og baser. Quickfit™ Glas Büchner-tragt med sintret glasskive er fremstillet af kemikaliebestandigt borosilikatglas. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
  • Büchner tragt med glas sintret skive
  • Borosilikatglaskonstruktion for høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Nyttigt, hvor konventionelt filterpapir ville blive ødelagt af syrer og baser
  • Integreret slebet glaskegle på stammen til tilslutning til Quickfit™ Büchner kolber mv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 19/26
Til brug med (applikation) Baser eller syrer, der kan ødelægge konventionelt filtrerpapir
Diameter (metrisk) skive 55 mm
Inkluderer Sintret glasskive, slebet glaskegle
Porøsitet 3
Porestørrelse 16 til 40 μm
Produkttype Buchner-tragt