Få mere at vide
Quickfit™ Glas Büchner-tragt med glassintret skive
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Diameter (metrisk) skive:
55mm
95mm
Keglestørrelse:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Anvendes i stedet for konventionelt filterpapir, der ville blive ødelagt af syrer og baser. Quickfit™ Glas Büchner-tragt med sintret glasskive er fremstillet af kemikaliebestandigt borosilikatglas. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
- Büchner tragt med glas sintret skive
- Borosilikatglaskonstruktion for høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
- Nyttigt, hvor konventionelt filterpapir ville blive ødelagt af syrer og baser
- Integreret slebet glaskegle på stammen til tilslutning til Quickfit™ Büchner kolber mv
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Til brug med (applikation) | Baser eller syrer, der kan ødelægge konventionelt filtrerpapir |
| Diameter (metrisk) skive | 95mm |
| Inkluderer | Sintret glasskive, slebet glaskegle |
| Porøsitet | 3 |
| Porestørrelse | 16 til 40 μm |
| Produkttype | Buchner-tragt |