Få mere at vide
Quickfit™ Tragt med slebet glaskegle
Artikelnummer. 12094213
Skift visning
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keglestørrelse unitSize
12094213 14/23 Hver
12004223 19/26 Hver
12438816 24/29 Hver
11328054 29/32 Hver
11338054 34/35 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12094213 Leverandør Quickfit Leverandørnr. CF5/1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Tragt med slebet glaskegle er designet til at overføre pulver til Quickfit™ kolber og beholdere.
  • Designet til at overføre pulver til Quickfit™ kolber og beholdere
  • Med Quickfit™ slebet glaskegle
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 105mm
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 14/23
Inkluderer Quickfit™ Slibet glaskegle
Produkttype Pulvertragt