Få mere at vide
Quickfit™ Tragt med slebet glaskegle
Artikelnummer. 12004223
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12004223
Brand: Quickfit CF5/2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Tragt med slebet glaskegle er designet til at overføre pulver til Quickfit™ kolber og beholdere.
  • Designet til at overføre pulver til Quickfit™ kolber og beholdere
  • Med Quickfit™ slebet glaskegle
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 105mm
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 19/26
Inkluderer Quickfit™ Slibet glaskegle
Produkttype Pulvertragt