Få mere at vide
Quickfit™ Tragt med slebet glaskegle
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Tragt med slebet glaskegle er designet til at overføre pulver til Quickfit™ kolber og beholdere.
- Designet til at overføre pulver til Quickfit™ kolber og beholdere
- Med Quickfit™ slebet glaskegle
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ Borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 105mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Keglestørrelse | 34/35 |
| Inkluderer | Quickfit™ Slibet glaskegle |
| Produkttype | Pulvertragt |