Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Glasnøgle og stilk med kegle
Artikelnummer. p-8002663
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
Stophane:
2,0 mm boring
2,5 mm boring
2,5 mm hul
4,0 mm boring
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11341875
Brand: Pyrex™ D1/21
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilsæt væske til det meste Quickfit™ kolber og samlinger. Pyrex™ Quickfit™ Glasnøgle og stilk med kegle inkluderer stophane med udskiftelig glasnøgle.
  • Overholder ISO 4800
  • Tragtstamme med slebet glaskegle for nem indbygning i Quickfit™ kolber og samlinger
  • Stophanen har udskiftelig glasnøgle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Keglestørrelse 14/23
Inkluderer Slibet glaskegle, stophane med glasnøgle
Stophane 2,5 mm hul
Produkttype Dropper tragt