Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Glasnøgle og stilk med kegle
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
Stophane:
2,0 mm boring
2,5 mm boring
2,5 mm hul
4,0 mm boring
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Complies with ISO 4800
- Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
- Stopcock has interchangeable glass key
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Pyrex Glass, Borosilicate Glass |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Inkluderer | Ground glass cone, stopcock with glass key |
| Stophane | 4,0 mm boring |
| Produkttype | Dropping funnel |