Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Glasnøgle og stilk med kegle
Artikelnummer. 11351875
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
Stophane:
2,0 mm boring
2,5 mm boring
2,5 mm hul
4,0 mm boring
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Keglestørrelse Stophane Pakningsstørrelse
11351875 100 ml 19/26 2,5 mm hul Hver
11341875 100 ml 14/23 2,5 mm hul Hver
11331875 50 ml 14/23 2,0 mm boring Hver
11361875 250 ml 19/26 2,5 mm boring Hver
15517790 500 ml 19/26 4,0 mm boring Pakke med 5
15537790 1000 ml 19/26 4,0 mm boring Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11351875 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. D1/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.85 DKK
    759.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 119.13 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tilsæt væske til det meste Quickfit™ kolber og samlinger. Pyrex™ Quickfit™ Glasnøgle og stilk med kegle inkluderer stophane med udskiftelig glasnøgle.
  • Overholder ISO 4800
  • Tragtstamme med slebet glaskegle for nem indbygning i Quickfit™ kolber og samlinger
  • Stophanen har udskiftelig glasnøgle
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Keglestørrelse 19/26
Inkluderer Slibet glaskegle, stophane med glasnøgle
Stophane 2,5 mm hul
Produkttype Dropper tragt