Få mere at vide
Quickfit™ Kvinde sfærisk kugleled
Artikelnummer. 15597900
Ledstørrelse:
S13
S19
S29
S35
S41
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 15597900
Brand: Quickfit FS41UB
Til brug med mandlige kugleled MS:
  • Female cup joints precision manufactured to the highest standards
  • Spherical joints are manufactured with an approximate shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Varebeskrivelse Bore: 27mm, Length: 100mm
Type Spherical Ball Joint
Ledstørrelse S41
Standard konusled nr Shank Dia.: 28mm
Tykkelse (metrisk) væg 2.8mm