Få mere at vide
Quickfit™ Kvinde sfærisk kugleled
Ledstørrelse:
S13
S19
S29
S35
S41
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Til brug med mandlige kugleled MS:
- Kvinde kopled præcisionsfremstillet efter de højeste standarder
- Sfæriske samlinger er fremstillet med en omtrentlig skaftlængde på 100 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kvinde sfærisk kugleled |
| Ledstørrelse | S13 |
| Tykkelse (engelsk) Væg | 0,05 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1.5mm |