Få mere at vide
Quickfit™ Udvidelsesstikadapter
Keglestørrelse:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Forbind store slebet glassamlinger med mindre størrelser med QuickFit™ udvidelsesstikadapter
- Nyttig til tilslutning af slebet glasfuger af forskellig størrelse
- Stor fatning i toppen og lille kegle i bunden
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 10/19 |
| Til brug med (applikation) | Nyttig til tilslutning af ulige størrelser jord Glassamlinger |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Udvidelsesadapter |
| Standard konusled nr. | 14/23 |