Få mere at vide
Quickfit™ Udvidelsesstikadapter
Artikelnummer. 11996124
Keglestørrelse:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11996124
Brand: Quickfit XA42
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Forbinder store slebet glasfuger med mindre. Med QuickFit™ udvidelsesstikadapter.
Forbind store slebet glassamlinger med mindre størrelser med QuickFit™ udvidelsesstikadapter
  • Nyttig til tilslutning af slebet glasfuger af forskellig størrelse
  • Stor fatning i toppen og lille kegle i bunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 19/26
Til brug med (applikation) Nyttig til tilslutning af ulige størrelser jord Glassamlinger
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Udvidelsesadapter
Standard konusled nr. 29/32