Få mere at vide
Quickfit™ Udvidelsesstikadapter
Artikelnummer. 11389093
Keglestørrelse:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11389093
Brand: Quickfit XA64
Fremstillet af borosilikatglas. Forbinder store slebet glasfuger med mindre. Med QuickFit™ udvidelsesstikadapter.
Forbind store slebet glassamlinger med mindre størrelser med QuickFit™ udvidelsesstikadapter
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Large sized socket at the top and small sized cone at the base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 29/32
Til brug med (applikation) Useful for the connection of dissimilar sized ground Glass joints
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype Expansion adapter
Standard konusled nr. 40/38