Få mere at vide
Quickfit™ Dropper tragt
Artikelnummer. 15728037
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15728037 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15728037 Leverandør Quickfit Leverandørnr. ML/FUN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    499.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.79 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Quickfit™ Dropping Funnel er designet til brug med ML1 mikroskala kit.
  • Udskiftelig PTFE stophanenøgle
  • Leveres komplet med gevindforbindelse, O-ring og tætningsskive
  • Kan bruges sammen med mikroskala glasprop
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Til brug med (udstyr) ML1 mikroskala kit
Inkluderer Udskiftelig PTFE stophanenøgle
Produkttype Dropper tragt