Få mere at vide
Quickfit™ Dreschel flaskehoved til gasvaskeflaske
Artikelnummer. 11362055
Længde (metrisk):
Stilk: 130 mm
Stilk: 175 mm
Stilk: 215 mm
Til brug med (udstyr):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11362055
Brand: Quickfit MF28/3/125/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overholder BS 2461. Quickfit™ Dreschel flaskehoved til gasvaskeflaske inkluderer aftagelige plastikforbindelser til nem montering af fleksible slanger med 9 mm boring. Flaskehoved og gasvaskeflaske skal bestilles separat.
  • Overholder BS 2461
  • Dreschel type
  • Med aftagelige plastikforbindelser til nem montering af fleksible slanger med 9 mm boring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Inkluderer Aftagelige plastikstik
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) Stilk: 130 mm
Mængde 1PK
Certificeringer/compliance BS 2461
Form Cylindrisk
Produkttype Dreschel flaskehoved
Til brug med (udstyr) MF29/3/125
Længde (engelsk) 5,11 tommer
Gennem lukkedispenseringen Ja