Få mere at vide
Quickfit™ Destillationssprøjtehovedadapter
Keglestørrelse:
19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe)
19/26 (kondensator), 24/29 (kolbe)
24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Modtag destillat fra en kondensator. De QuickFit™ destillationssprøjtehoved reducerer risikoen for, at rå væske trænger ind i dampstrømmen.
Et stænkhoved til brug i destillationsenheder, hvor kondensatoren er samlet i lodret tilstand - Nedre kegle accepterer kolbe, øvre kegle accepterer svaler - Sprøjtehoved reducerer medtrængning af rå væske i dampstrømmen
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Destillationsenheder, hvor kondensatoren er samlet i lodret tilstand |
| Keglestørrelse | 19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe) |
| Produkttype | Destillationssprøjtehovedadapter |