Få mere at vide
Quickfit™ Destillationssprøjtehovedadapter
Artikelnummer. 12435396
Skift visning
Keglestørrelse:
19/26 (kondensator), 19/26 Fflask)
19/26 (kondensator), 24/29 (kolbe)
24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keglestørrelse Pakningsstørrelse
12435396 24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe) Hver
12078493 19/26 (kondensator), 19/26 Fflask) Hver
12415396 19/26 (kondensator), 24/29 (kolbe) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12435396 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SH7/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.10 DKK
    609.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 148.57 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Modtag destillat fra en kondensator. De QuickFit™ destillationssprøjtehoved reducerer risikoen for, at rå væske trænger ind i dampstrømmen.
Modtag destillat fra en kondensator. De QuickFit™ destillationssprøjtehoved reducerer risikoen for, at rå væske trænger ind i dampstrømmen.
Et stænkhoved til brug i destillationsenheder, hvor kondensatoren er samlet i lodret tilstand - Nedre kegle accepterer kolbe, øvre kegle accepterer svaler - Sprøjtehoved reducerer medtrængning af rå væske i dampstrømmen
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Destillationsenheder, hvor kondensatoren er samlet i lodret tilstand
Keglestørrelse 24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe)
Produkttype Destillationssprøjtehovedadapter