Få mere at vide
Quickfit™ Dilatometer krop
Artikelnummer. 15548010
Skift visning
Produkttype:
Dilatometer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15548010 Dilatometer Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15548010 Leverandør Quickfit Leverandørnr. WE12/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8325.00 DKK
    7226.10 DKK / Pakke med 5
    Spare 1098.90 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Til måling af udvidelsen i volumen af spiselige olier og fedtstoffer over et temperaturområde, inden for hvilket smeltning finder sted
  • Dilatometerets krop er gradueret med en vilkårlig skala fra 0 til 0,9 ml
  • Gradueret for hver 0,005 ml med klare tal for hver 0,05 ml
  • Kammeret er fyldt med olie eller fedt, og menisken skal sættes på nul, når proppen er på plads ved starttemperatur
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til måling af udvidelsen af spiselige olier og fedtstoffer over det temperaturområde, inden for hvilket smeltningen finder sted
Produkttype Dilatometer