Få mere at vide
Quickfit™ Kold Finger kondensator
Artikelnummer. 12021652
Skift visning
Længde (metrisk):
185 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12021652 185 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12021652 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FC14/00/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.90 DKK
    435.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.95 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Til nedsænkning i destillationsenheder
  • Bruges til at regulere tilbagesvaling ved at justere strømmen af luft eller vand gennem den
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bruges til at regulere tilbagesvaling
Til brug med (udstyr) Destillationssamling
Inkluderer Aftagelig rørforbindelse
Længde (metrisk) 185 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Materiale Borosilikatglas
Type Kold Finger kondensator