Få mere at vide
Quickfit™ Kromatografisøjler med Rotaflo™ Stophane og jordkegle
Artikelnummer. 15527770
Længde (metrisk):
270 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15527770
Brand: Quickfit CR12/10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografisøjler med Rotaflo™ Stophane og jordkegle inkluderer sintret glasskive (porøsitet 0) for at understøtte søjlepakning. GP Rotaflo™ stophane med PTFE-nøgle giver fin kontrol af eluentflowet. Stilken inden i den nederste kegle tillader montering på en Büchner-kolbe til vakuumflashkromatografi.
  • Med glassintret skive (porøsitet 0) til støtte for kolonnepakning
  • GP Rotaflo™ stophane med PTFE-nøgle til finkontrol af eluentflow
  • Stilk inden for den nederste kegle tillader montering på en Büchner-kolbe til vakuumflashkromatografi
  • Fremstillet af borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kromatografisøjle
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Længde (metrisk) 270 mm
Materiale Pyrex™ Borosilikatglas
Konnektortyper 19/26 Jordkegle
Inkluderer GP Rotaflo™ stophane med PTFE nøgle, Glassintret skive