Få mere at vide
Quickfit™ Kromatografisøjle med Rotaflo™ Stophane
Artikelnummer. p-8002623
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Konnektortyper:
14/23 fatning
19/26 Stikkontakt
24/29 stikkontakt
40/38 fatning
Inkluderer:
GP Rotaflo 3 mm boring stophane
GP Rotaflo 6 mm boring stophane
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11318074
Brand: Quickfit CR20/30
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografisøjle med Rotaflo™ Stophane inkluderer en kemisk resistent glassintret skive med 0 porøsitet. PTFE stophane giver fin kontrol af eluentflowet. Slide glasfatning accepterer Quickfit™ reservoirer.
  • Med PTFE Rotaflo™ Stophane til finkontrol af eluentflow
  • Kemisk resistent glassintret skive - porøsitet 0
  • Slide glasfatning accepterer Quickfit™ reservoirer
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Type Kromatografisøjle
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Pyrex™ Borosilikatglas
Konnektortyper 19/26 Stikkontakt
Inkluderer GP Rotaflo 3 mm boring stophane