Få mere at vide
Quickfit™ Kromatografisøjle med Rotaflo™ Stophane
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Konnektortyper:
14/23 fatning
19/26 Stikkontakt
24/29 stikkontakt
40/38 fatning
Inkluderer:
GP Rotaflo 3 mm boring stophane
GP Rotaflo 6 mm boring stophane
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografisøjle med Rotaflo™ Stophane inkluderer en kemisk resistent glassintret skive med 0 porøsitet. PTFE stophane giver fin kontrol af eluentflowet. Slide glasfatning accepterer Quickfit™ reservoirer.
- Med PTFE Rotaflo™ Stophane til finkontrol af eluentflow
- Kemisk resistent glassintret skive - porøsitet 0
- Slide glasfatning accepterer Quickfit™ reservoirer
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 26 mm |
| Type | Kromatografisøjle |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Pyrex™ Borosilikatglas |
| Konnektortyper | 24/29 stikkontakt |
| Inkluderer | GP Rotaflo 3 mm boring stophane |