Få mere at vide
Quickfit™ Kromatografisøjle med Rotaflo™ Stophane
Artikelnummer. 11318074
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Konnektortyper:
14/23 fatning
19/26 Stikkontakt
24/29 stikkontakt
40/38 fatning
Inkluderer:
GP Rotaflo 3 mm boring stophane
GP Rotaflo 6 mm boring stophane
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Konnektortyper Inkluderer unitSize
11318074 300 mm 20 mm 19/26 Stikkontakt GP Rotaflo 3 mm boring stophane Hver
12011292 500 mm 26 mm 24/29 stikkontakt GP Rotaflo 3 mm boring stophane Hver
12478826 400 mm 10 mm 14/23 fatning GP Rotaflo 3 mm boring stophane Hver
12468836 500 mm 40 mm 40/38 fatning GP Rotaflo 6 mm boring stophane Hver
12081262 200 mm 10 mm 14/23 fatning GP Rotaflo 3 mm boring stophane Hver
12498826 500 mm 20 mm 19/26 Stikkontakt GP Rotaflo 3 mm boring stophane Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11318074 Leverandør Quickfit Leverandørnr. CR20/30
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografisøjle med Rotaflo™ Stophane inkluderer en kemisk resistent glassintret skive med 0 porøsitet. PTFE stophane giver fin kontrol af eluentflowet. Slide glasfatning accepterer Quickfit™ reservoirer.
  • Med PTFE Rotaflo™ Stophane til finkontrol af eluentflow
  • Kemisk resistent glassintret skive - porøsitet 0
  • Slide glasfatning accepterer Quickfit™ reservoirer
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Type Kromatografisøjle
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Pyrex™ Borosilikatglas
Konnektortyper 19/26 Stikkontakt
Inkluderer GP Rotaflo 3 mm boring stophane