Få mere at vide
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolbe
Artikelnummer. 11911289
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11911289
Brand: Quickfit FR20LF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas bredhalsreaktionskolbens brede hals tillader nem inkorporering af omrørerpadler og nem fjernelse af faste rester.
Fremstillet af borosilikatglas
  • Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ fladflangesamling
  • Til brug med Pyrex Labware™ Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
  • Bred hals tillader nem inkorporering af omrørerpadler og nem fjernelse af faste rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 l
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til brug med Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
Højde (metrisk) 380 mm
Hals stil Brede
Bund form Rund