Få mere at vide
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolbe
Artikelnummer. 10696675
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10696675 250 ml 90 mm Hver
11351975 500 ml 115 mm Hver
15557900 700 ml 135 mm Pakke med 5
10302230 1000 ml 155 mm Hver
11311955 2000 ml 185 mm Hver
11351965 3000 ml 210 mm Hver
15547890 4 l 225 mm Pakke med 5
15547900 6 l 260 mm Pakke med 5
11971279 10 l 320 mm Hver
11911289 20 l 380 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10696675 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FR250F
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas bredhalsreaktionskolbens brede hals tillader nem inkorporering af omrørerpadler og nem fjernelse af faste rester.
Fremstillet af borosilikatglas
  • Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ fladflangesamling
  • Til brug med Pyrex Labware™ Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
  • Bred hals tillader nem inkorporering af omrørerpadler og nem fjernelse af faste rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til brug med Quickfit™ fladflange låg og holdeclips
Højde (metrisk) 90 mm
Hals stil Brede
Bund form Rund