Få mere at vide
Quickfit™ To-halset rundbundet glaskolbe
Artikelnummer. 15517860
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Sokkelled:
14/23 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled unitSize
15517860 1000 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Pakke med 5
12030643 100 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
12478966 100 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Hver
12418996 250 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Hver
12070653 250 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
12438986 25 mL 14/23 (midt), 14/23 (side) Hver
12050673 500 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
12403631 50 mL 14/23 (midt), 14/23 (side) Hver
15547880 2000 mL 34/35 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15537860 1000 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15597890 500 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15517860 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FR1L/3S/1A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ To-halset rundbundet glaskolbe har høj modstandsdygtighed over for termisk stød og kemiske angreb.
  • Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 180 mm
nr. pr. sag 2
Sokkelled 24/29 (midt), 14/23 (side)
Bund form Rund