Få mere at vide
Quickfit™ To-halset rundbundet glaskolbe
Artikelnummer. 12418996
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Sokkelled:
14/23 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12418996
Brand: Quickfit FR250/3S/1A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ To-halset rundbundet glaskolbe har høj modstandsdygtighed over for termisk stød og kemiske angreb.
  • Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 130 mm
nr. pr. sag 2
Sokkelled 24/29 (midt), 14/23 (side)
Bund form Rund