Få mere at vide
Quickfit™ Quickfit™ To-halset rundbundet glaskolbe
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ To-halset rundbundet glaskolbe har høj modstandsdygtighed over for termisk stød og kemiske angreb.
- Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
- Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| nr. pr. sag | 2 |
| Sokkelled | 24/29 (midt), 19/26 (side) |
| Bund form | Rund |