Få mere at vide
Quickfit™ Tre-lodret-halset rundbundet kolbe
Artikelnummer. 15597870
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Sokkelled:
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32 (Center), 14/23 (Sider)
29/32 (Center), 29/32 (Sider)
29/32 (midt), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
34/35 (midt), 24/29 (side)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Center: 29/32, Side: 19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled unitSize
15597870 2000 mL 29/32 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
11391965 5 L 34/35 (midt), 24/29 (side) Hver
15567860 1000 mL Center: 29/32, Side: 19/26 Pakke med 5
12060653 250 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
15527860 1000 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15597860 1000 mL 34/35 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15507870 1000 mL 34/35 (midt), 24/29 (side) Pakke med 5
15587870 2000 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15537880 2000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) Pakke med 5
15557880 2000 mL 34/35 (midt), 24/29 (side) Pakke med 5
15567880 2000 mL 45/40 (Centre), 29/32 (side) Pakke med 5
15507890 3000 mL 34/35 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15517890 3000 mL 34/35 (midt), 24/29 (side) Pakke med 5
15507900 500 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15517900 500 mL 29/32 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15537900 6 L 45/40 (Centre), 29/32 (side) Pakke med 5
15557870 250 mL 29/32 (Center), 14/23 (Sider) Pakke med 5
15507880 2000 mL 29/32 (Center), 29/32 (Sider) Pakke med 5
15537890 4 L 45/40 (Center), 29/32 (sides) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 15597870 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FR2L/4S/22P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder tre halse for nem tilføjelse af måleværktøjer. De Quickfit™ Tre-lodret-halset rundbundet kolbe er lavet af borosilikatglas.
  • Monteret med tre Quickfit™ præcisionsslebne fatninger - Én lodret midterhals - To vinklede sidehalse
  • Quickfit™ slebne glasfatninger fremstilles med en nøjagtighed, som overgår kravene til ISO 383
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 220 mm
nr. pr. sag 3
Sokkelled 29/32 (midt), 19/26 (side)
Bund form Rund