Få mere at vide
Quickfit™ Tre-lodret-halset rundbundet kolbe
Artikelnummer. 15537880
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Sokkelled:
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32 (Center), 14/23 (Sider)
29/32 (Center), 29/32 (Sider)
29/32 (midt), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
34/35 (midt), 24/29 (side)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Center: 29/32, Side: 19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15537880
Brand: Quickfit FR2L/5S/22P
Indeholder tre halse for nem tilføjelse af måleværktøjer. De Quickfit™ Tre-lodret-halset rundbundet kolbe er lavet af borosilikatglas.
  • Fitted with three precision-ground sockets
    • One vertical center neck
    • Two vertical side necks
  • Ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Højde (metrisk) 228 mm
nr. pr. sag 3
Sokkelled 34/35 (Centre), 19/26 (side)
Bund form Round